Merck
606359
Sigma-Aldrich
1,2,3-Trichloropropane-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
Cl13CH213CHCl13CH2Cl
Masa cząsteczkowa:
150.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
156 °C (lit.)
mp
-14 °C (lit.)
gęstość
1.415 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
Cl[13CH2][13CH](Cl)[13CH2]Cl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
CFXQEHVMCRXUSD-VMIGTVKRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)