Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 479,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CHClCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.99
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-470-0
Beilstein/REAXYS Number:
1732060
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
density
1.360 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
OCC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
InChI key
ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3-Dichloro-1-propanol belongs to the group of chloropropanols. Inhibitory effects of 2,3-dichloro-1-propanol on T cell both in vivo and in vitro is reported. Improved enantioselective resolution of (R,S)-2,3-dichloro-1-propanol to (S)-2, 3-dichloro-1-propanol by whole cells of a recombinant Escherichia coli in n-heptane-aqueous biphasic system is reported.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description 97% |
| assay ≥97.0% (GC) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.360 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.363 g/mL at 20 °C, 1.351 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl, chloro | functional group chloro, hydroxyl |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?