Merck
606294
Sigma-Aldrich
Ethanolamine-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
2-Aminoethanol-13C2
Wybierz wielkość
100 MG
1980,00 zł
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1980,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO13CH213CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp
11 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
N[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1,2+1
Klucz InChI
HZAXFHJVJLSVMW-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)