Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO13CH213CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.53
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
solid
mp
84-86 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Cl.N[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H/i1+1,2+1;
InChI key
PMUNIMVZCACZBB-AWQJXPNKSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C, 99% (CP) | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 98 atom % 15N |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N |
| mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| form solid | form - | form - | form - |
| mp 84-86 °C (lit.) | mp 11 °C (lit.) | mp 11 °C (lit.) | mp 11 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?