Merck
795917
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-13C,d1)-butyric-3,4,4,4-d4 acid sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
α-Keto-isovaleric acid-13C,3,4,4,4-d4-(methyl-d1) sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C,3,4,4,4-d4-(methyl-d1) sodium salt, 2-Ketoisovaleric acid-13C,3,4,4,4-d4-(methyl-d1) sodium salt, 3-Methyl-13C,d1-2-oxobutanoic-3,4,4,4-d4 acid sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-13C,d5 sodium
Wybierz wielkość
100 MG
12 930,00 zł
12 930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
12 930,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CD3CD13CDH2COCO2Na
Masa cząsteczkowa:
144.12
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
12 930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O=C(O[Na])C(C([2H])([13CH2][2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1D,3D;/t3-;/m0./s1
Klucz InChI
WIQBZDCJCRFGKA-YFKZDALSSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)