Merck
604925
Sigma-Aldrich
Creatine-(methyl-13C) monohydrate
99 atom % 13C
Synonim(y):
4-Amidinosarcosine-methyl-13C monohydrate
Wybierz wielkość
1 G
2008,00 zł
2008,00 zł
Cena katalogowa10 040,00 złZaoszczędź 80%
Przewidywany termin wysyłki07 maja 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2008,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC3H9O2N3 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2008,00 zł
Cena katalogowa10 040,00 złZaoszczędź 80%
Przewidywany termin wysyłki07 maja 2025Szczegóły
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[H]O[H].[13CH3]N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1+1;
Klucz InChI
MEJYXFHCRXAUIL-YTBWXGASSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2