Merck
604003
Sigma-Aldrich
Acetanilide-(ring-13C6, carbonyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH313CONH13C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
tw
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
gęstość
1.283 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
C[13C](=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
Klucz InChI
FZERHIULMFGESH-NWWRDLAKSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Acetanilide-13C7, isotopically labeled analogue of acetanilide.
Zastosowanie
Acetanilide-13C7 is used to study interaction sites of acetanilide with organic matter surrogates using nuclear magnetic resonance (NMR) techniques.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
321.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
161.00 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shalini Jayasundera et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(13), 3829-3835 (2003-06-12)
The dynamics of acetanilide pesticide interactions with organic matter (OM) surrogates were examined using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. Differences in the relative changes in (13)C and (1)H spin-lattice relaxation times (T(1)) were measured at multiple molecular sites of metolachlor