Kluczowe dokumenty
603724
2-Iodopropane-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Isopropyl iodide-1-13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
zawiera
copper as stabilizer
bp
88-90 °C (lit.)
gęstość
1.713 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC([13CH3])I
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1+1
Klucz InChI
FMKOJHQHASLBPH-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)