Merck
687383
2-Iodopropane-13C3
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains copper (stablizer)
Synonim(y):
Isopropyl iodide-13C3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3H7I
Masa cząsteczkowa:
172.97
Kod UNSPSC:
12352101
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Formularz
liquid
zawiera
copper (stablizer)
przesunięcie masy
M+3
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)