Merck
603554
Sigma-Aldrich
1,3-Propanediol-1,3-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
HO13CH2CH213CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
214 °C (lit.)
mp
-27 °C (lit.)
gęstość
1.080 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O[13CH2]C[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i2+1,3+1
Klucz InChI
YPFDHNVEDLHUCE-SUEIGJEOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)