Merck
602809
Sigma-Aldrich
Oxygen-17O2
60 atom % 17O
About This Item
Wzór liniowy:
17O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
60 atom % 17O
Formularz
gas
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
Klucz InChI
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circleGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)