Przejdź do
602779
Oxygen-17O2
70 atom % 17O
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
17O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.00
UNSPSC Code:
12142200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
70 atom % 17O
Mass shift:
M+2
Form:
gas
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
70 atom % 17O
form
gas
mass shift
M+2
SMILES string
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
InChI key
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
General description
Oxygen-17O2 70 atom % 17O is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Analytical method development
- Environmental monitoring applications
- Mass spectrometry calibration
- Advanced materials research and development
Features and Benefits
Features
  • Exceptional stability and compatibility with various ingredients.
  • High purity of Oxygen-17O2 70 atom % 17O ensures optimal performance.
  • Versatile use in different formulations involving Oxygen-17O2 70 atom % 17O.
  • Cost-effective solution for Oxygen-17O2 70 atom % 17O applications.
Benefits
  • Reduces time to market for products utilizing Oxygen-17O2 70 atom % 17O.
  • Enhances product efficacy and reliability in formulations.
  • Improves overall product quality and consumer satisfaction.
  • Increases market competitiveness of products containing Oxygen-17O2 70 atom % 17O.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
602833602841602825
description
70 atom % 17O
description
85 atom % 17O
description
90 atom % 17O
description
80 atom % 17O
isotopic purity
70 atom % 17O
isotopic purity
85 atom % 17O
isotopic purity
90 atom % 17O
isotopic purity
80 atom % 17O
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
form
gas
form
gas
form
gas
form
gas
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxygen-17O2
Piktogramy
Flame over circleGas cylinder
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67321-81-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)