Przejdź do
S9751
Sulfatase from Helix pomatia
Type H-2, aqueous solution, ≥2,000 units/mL
Synonim(y):
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Concentration:
≥2,000 units/mL
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type H-2
Quality Segment
form
aqueous solution
secondary activity
≥100,000 units/mL β-glucuronidase (at pH 5.0)
mol wt
~85 kDa by gel filtration
concentration
≥2,000 units/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Sequential action of sulfatase from Helix pomatia and β-O-glucosidase from Caldicellulosiruptor saccharolyticus on glucosinolates allows synthesis of thiohydroximates. [1] Sulfatase from Helix pomatia hydrolyzes β-naphthyl sulfate much faster than α-naphthyl sulfate. [2]
Application
Sulfatase from Helix pomatia is often used to remove sulfate groups from carbohydrates. [3]
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrocatechol sulfate per hour at pH 5.0 at 37 °C (30 min assay).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8885S9626G7017
concentration
≥2,000 units/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
powder
form
aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
~85 kDa by gel filtration
mol wt
-
mol wt
~85 kDa by gel filtration
mol wt
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfatase from Helix pomatia
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)