Merck
59900
Sigma-Aldrich
Methyl isovalerate
≥98.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
1699922
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.393 (lit.)
n20/D 1.393
tw
114-115 °C (lit.)
gęstość
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jechan Lee et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 230, 81-86 (2017-06-27)
This study lays great emphasis on establishing a reliable analytical platform to quantify and specify volatile fatty acids (VFAs) in the aqueous phase by derivatizing VFAs into their corresponding alkyl esters via thermally-induced rapid esterification (only 10 s reaction time). To
Sang-Ryong Lee et al.
The Science of the total environment, 610-611, 992-996 (2017-08-26)
This report proposes a new approach to evaluate the odour nuisance of cattle manure samples from three different cattle breeds (i.e., native cattle, beef cattle, and milk cow) by means of quantification and speciation of volatile fatty acids (VFAs). To