Merck
598151
Sigma-Aldrich
2,8,9-Trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane hydrochloride
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21N4P · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
132-136 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.CN1CCN2CCN(C)P1N(C)CC2
InChI
1S/C9H21N4P.ClH/c1-10-4-7-13-8-5-11(2)14(10)12(3)6-9-13;/h4-9H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
QKTVLAVMLZQIEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges