Merck
752134
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmagnesium chloride solution
1.3 M in THF/toluene (1:1)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11ClMg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.91
Beilstein:
3535440
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solution
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.3 M in THF/toluene (1:1)
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C