Merck
596981
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-amino-1-cyclobutanecarboxylate monohydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5O2CC4H6NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
ciąg SMILES
Cl[H].CCOC(=O)C1(N)CCC1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-6(9)7(8)4-3-5-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
Klucz InChI
YGAYWFFKRVMVBL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)