Merck
596272
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% chiral purity basis
Synonim(y):
L-Leucine-ul-13C,15N
About This Item
Wzór liniowy:
(13CH3)213CH13CH213CH(15NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
99% chiral purity basis
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[H][13C@]([15NH2])([13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Klucz InChI
ROHFNLRQFUQHCH-HUEJSTCGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)