Merck
596256
Sigma-Aldrich
trans-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid
95%
Synonim(y):
(E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid, trans-(2-Cyclohexylethenyl)boronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
95%
mp
106-111 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)\C=C\C1CCCCC1
InChI
1S/C8H15BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h6-8,10-11H,1-5H2/b7-6+
Klucz InChI
FBRJOMMIILHLCG-VOTSOKGWSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Pd-catalyzed coupling reactions
  • Chiral palladacycle-catalyzed asymmetric ring-opening reaction
  • Asymmetric Suzuki-Miyaura coupling
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)