Merck
556599
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid
≥95%
Wybierz wielkość
1 G
428,00 zł
5 G
1500,00 zł
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
428,00 zł
5 G
1500,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH=CHB(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
110-113 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
[H]\C(CCl)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C3H6BClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2,6-7H,3H2/b2-1+
Klucz InChI
JMTGSXGIIONQHI-OWOJBTEDSA-N
Zastosowanie
  • Reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)