Merck
596159
Sigma-Aldrich
4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CSi(CH3)2OC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5110 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
gęstość
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C13H20O2Si/c1-13(2,3)16(4,5)15-12-8-6-11(10-14)7-9-12/h6-10H,1-5H3
Klucz InChI
XACWSBWCLJXKGI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)