Przejdź do
459704
Benzyl 4-bromobutyl ether
90%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
83,10 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2O(CH2)4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
83,10 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
103-105 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ether, phenyl
SMILES string
BrCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15BrO/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
InChI key
ZQRVGYAMRJVUAK-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzyl 4-bromobutyl ether may be used for the synthesis of monodisperse oligo(THF), a supramolecular network structure.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
161756382205136387
description
90%
description
technical grade, 90%
description
technical grade, 90%
description
technical grade, 90%
assay
90%
assay
90%
assay
90%
assay
90%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
103-105 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
87 °C (lit.)
bp
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
bp
96-97 °C/0.7 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.531 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.845 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
functional group
ether, bromo, phenyl
functional group
bromo, ether
functional group
bromo, ether
functional group
acyl chloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)