Merck
596043
Sigma-Aldrich
Cyclopentyltriethoxysilane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)3SiC5H9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4240 (lit.)
tw
218-219 °C (lit.)
gęstość
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCC1
InChI
1S/C11H24O3Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)11-9-7-8-10-11/h11H,4-10H2,1-3H3
Klucz InChI
MGGAITMRMJXXMT-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)