Merck
595446
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
56-60 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-4(6)8-2-9-5(3)7/h2H,1H3
Klucz InChI
NUEYDUKUIXVKNB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges