Przejdź do
401374
Cadmium perchlorate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
219,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cd(ClO4)2·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.31 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
crystals and lumps
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystals and lumps
Quality Segment
composition
Degree of hydration, ~6
reaction suitability
core: cadmium, reagent type: catalyst
core: cadmium, reagent type: oxidant
concentration
25-28% Cd (EDTA titration)
SMILES string
O.[Cd++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Cd.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
SGAGEPDIZCCCPW-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
529567401404229598
description
-
description
99.999% trace metals basis
description
-
description
99.998% trace metals basis
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
25-28% Cd (EDTA titration)
concentration
-
concentration
13.8-16.9% Co (EDTA titration)
concentration
-
composition
Degree of hydration, ~6
composition
Degree of hydration, ~6
composition
-
composition
-
reaction suitability
core: cadmium, reagent type: catalyst
core: cadmium
reaction suitability
core: cadmium, reagent type: catalyst
core: cadmium, reagent type: oxidant
reaction suitability
core: cobalt
reaction suitability
core: cobalt
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadmium perchlorate hydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79490-00-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)