Merck
595179
Sigma-Aldrich
4-(4′-Isopropoxyphenyl)phenylboronic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
>230 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C15H17BO3/c1-11(2)19-15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(8-4-12)16(17)18/h3-11,17-18H,1-2H3
Klucz InChI
NBOVAIFWBASNLS-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)