Merck
595004
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
129-133 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(8(9)11)2-3-7(5)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
FMFLKTDRPXYUGP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)