Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł 152,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
152,25 zł
Cena katalogowa203,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D −16.5°, c = 5 in benzene
mp
91-93 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI key
JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
Application
Valuable synthon for quinoline antibacterials.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97%, optical purity97% (ee) (HPLC) |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 91-93 °C (lit.) | mp - | mp 179-186 °C | mp - |
| form solid | form - | form solid | form - |
| optical activity [α]20/D −16.5°, c = 5 in benzene | optical activity - | optical activity [α]20/D -8.0°, c = 4 in methanol | optical activity [α]20/D −8.0°, c = 1% in chloroform |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?