Merck
594717
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4-difluorobenzoate
97%
Wybierz wielkość
5 G
136,50 zł
136,50 zł
Cena katalogowa195,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
136,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
136,50 zł
Cena katalogowa195,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
23-27 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
fluoro
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
DWRVHDWKWKFSAI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)