Merck
594482
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-chloroacetophenone
95%
Synonim(y):
2-bromo-1-(2-chlorofenylo)-1-etanon, 2-bromo-1-(2-chlorofenylo)etanon, 2-bromo-1-(2′-chlorofenylo)etanon, 2-bromo-chloroacetofenon, Bromek 2-chlorofenacylu, Bromek o-chlorofenacylu, Bromometylo-2-chlorofenylo keton
Wybierz wielkość
1 G
282,00 zł
5 G
1060,00 zł
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
282,00 zł
5 G
1060,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4COCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.590 (lit.)
bp
105 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.602 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
Klucz InChI
WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)