Merck
594369
Sigma-Aldrich
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2-(3-Benzyloxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Benzyloxyphenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
58-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(OCc3ccccc3)c2
InChI
1S/C19H23BO3/c1-18(2)19(3,4)23-20(22-18)16-11-8-12-17(13-16)21-14-15-9-6-5-7-10-15/h5-13H,14H2,1-4H3
Klucz InChI
CMBBWFXLHUITFS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)