Merck
593850
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylboronic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12BBrO2
Masa cząsteczkowa:
242.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
159-164 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1Br
InChI
1S/C9H12BBrO2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10(12)13/h4,12-13H,1-3H3
Klucz InChI
JFQLVBOLIWMAIN-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)