Merck
587060
Sigma-Aldrich
Ethyl-1,1-d2 benzene-d5
99 atom % D
Synonim(y):
Pentadeutero(1,1-dideuteroethyl)benzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CD2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
tw
136 °C (lit.)
gęstość
0.923 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i2D2,3D,4D,5D,6D,7D
Klucz InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-GGTYFICESA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
hearing organs
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup