Merck
593788
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(OCH3)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
198-202 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(OC)c(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C9H9BrO4/c1-13-7-4-8(14-2)6(10)3-5(7)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
WOPJFSQYDOHZMK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3