Przejdź do
R0382
Retrorsine
≥90% (HPLC), powder, retronecine-type pyrrolizidine alkaloid
Synonim(y):
Retrorsin, Senecionan-11,16-Dione, 12,18-Dihydroxy- (9CI), β-Longilobine, 12,18-Dihydroxysenecionan-11,16-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Retrorsine, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
mp
208-211 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C1\C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
InChI
1S/C18H25NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3-/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
InChI key
BCJMNZRQJAVDLD-CQRYIUNCSA-N
Application
Retrorsine has been used:
  • as a mito-inhibitory pyrrolizidine alkaloid compound to induce necrotic liver injury in rats[1]
  • to induce hepatocellular injury in rats[2]
  • to arrest endogenous hepatocyte growth in mice[3]
Biochem/physiol Actions
Retrorsine (RTS) is a retronecine-type pyrrolizidine alkaloid associated with Senecio and Crotalaria species. It belongs to the pyrrolizidine alkaloid family[1] with mito-inhibitory property and elicits hepatotoxicity.[4] It mediates the inactivation of cytochrome P450 3A4.[4] Retrorsine also inhibits replication of fully differentiated hepatocytes.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89775SML1955SML1173
Retrorsine phyproof® Reference Substance
PHL89775
Retrorsine
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
208-211 °C (lit.)
mp
208-211 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Retrorsine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)