Merck
593583
Sigma-Aldrich
Copper-zinc alloy
nanopowder, <150 nm particle size (SEM), 56-60% Cu basis, 37-41% Zn basis
Synonim(y):
Cu34Zn11
About This Item
Wzór liniowy:
Cu34Zn11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
nanopowder
skład
copper, 60 wt. %
Cu, 56-60%
zinc, 40 wt. %
Zn, 37-41%
wielkość cząstki
<150 nm (SEM)
ślady kationów
Mn: 1.5-2.5%
Pb: 0.5-2.5%
Sn: 1.5-2.0%
ciąg SMILES
[Cu].[Zn]
InChI
1S/Cu.Zn
Klucz InChI
TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Postać fizyczna
Macro-agglomeration of ultra-fine particles, with size of about 70 nanometers.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)