Merck
593206
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
199-203 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1nc(O)ccc1Br
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-4-5(7)2-3-6(9)8-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
UJHCRBDEJPQFIA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)