Merck
900994
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridine-4-boronic acid, pinacol ester
≥97%
Synonim(y):
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97%
Postać
powder or solid
ciąg SMILES
CC1(OB(C2=CC=NC(N)=C2)OC1(C)C)C
InChI
1S/C11H17BN2O2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-14-9(13)7-8/h5-7H,1-4H3,(H2,13,14)
Klucz InChI
DCYKWKYBNWRLLZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Useful boronic acid pinacol ester for synthesis of various bioactive small molecules. This product was previously listed as BML00290.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3