Key Documents
593095
Diethyl (2-methylallyl)phosphonate
97%
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4380 (lit.)
tw
62 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphonate
ciąg SMILES
CCOP(=O)(CC(C)=C)OCC
InChI
1S/C8H17O3P/c1-5-10-12(9,11-6-2)7-8(3)4/h3,5-7H2,1-2,4H3
Klucz InChI
QOZGSMHGXZMADD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It can also be used as a reactant for:
- Enantioselective total synthesis of 10-isocyano-4-cadinene as antifouling agent.
- Regiospecific preparation of 4-oxo-2-alkenylphosphonates (OAP) via silylation followed by Friedel-Crafts acylation and isomerization. OAP can serve as building blocks for the construction of polyethylenic chains.
- The synthesis of azaphosphone as a potent analgesic/anti-inflammatory agents.
- Enantioselective synthesis of 10-isocyano-4-cadinene and its stereoisomers with antifouling activity
- Preparation of 4-Oxo-2-alkenylphosphonates via silylation followed by regiospecific Friedel-Crafts acylation and isomerization
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)