Przejdź do
95020
Dimethyl vinylphosphonate
≥95% (GC)
Synonim(y):
1-Dimethoxyphosphorylethene, Dimethyl ethenylphosphonate, Vinyl dimethylphosphonate, Vinyl(dimethoxy)oxophosphine, Vinylphosphonic acid dimethyl ester
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHPO(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-076-4
Beilstein/REAXYS Number:
1748827
MDL number:
Assay:
≥95% (GC)
Form:
liquid
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.430-1.435
bp
197-202 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
phosphonate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=O)(OC)C=C
InChI
1S/C4H9O3P/c1-4-8(5,6-2)7-3/h4H,1H2,2-3H3
InChI key
CQCXMYUCNSJSKG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Improving the Corrosion Resistance of Lead in H2SO4 by Addition of Phosphoric and Phosphonic Compounds: This study discusses how Dimethyl Vinylphosphonate enhances lead grid batteries′ corrosion resistance (S Khatbi et al., 2016).
  • Relay Cross Metathesis Reactions of Vinylphosphonates: This publication highlights the reaction of Dimethyl Vinylphosphonate with neat methylimidazole, showcasing a potential route for producing valuable organic salts (RK Malla et al., 2014).
  • Enhanced Flame Retardance of Polyacrylonitrile with Dimethyl Vinylphosphonate: Focuses on improving the flame retardancy of textiles, adding significant value in material safety applications (X Dong et al., 2021).
Other Notes
Vinylphosphonates are versatile reagents undergoing Michael addition giving alkyl phosphonates; synthesis of aziridine-2-phosphonates, useful for preparing α-amino phosphonates
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7966035882573328
assay
≥95% (GC)
assay
95% (GC)
assay
≥95% (GC)
assay
≥95% (GC)
bp
197-202 °C (lit.)
bp
-
bp
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
form
liquid
form
solid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.430-1.435
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.422
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
density
1.146 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)