Merck
593052
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
11 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Synonim(y):
Pyre-M.L.® RC-5097, Polyamic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
stężenie
11 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502
lepkość
105-135 poise
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
Informacje prawne
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingxian Yu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(4), e2005925-e2005925 (2020-12-30)
Optical fibers made of polymeric materials possess high flexibility that can potentially integrate with flexible electronic devices to realize complex functions in biology and neurology. Here, a multichannel flexible device based on four individually addressable optical fibers transfer-printed with flexible