Merck
59262
Sigma-Aldrich
2-Methoxypropene
produced by BASF, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Isopropenyl methyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Beilstein:
1734635
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
produced by BASF
ciśnienie pary
27.96 psi ( 55 °C)
8.28 psi ( 20 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
temp. samozapłonu
374 °F
zawiera
potassium carbonate as stabilizer
zanieczyszczenia
≤0.2% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.382 (lit.)
bp
34-36 °C (lit.)
gęstość
0.766 g/mL at 20 °C
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(C)=C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3
Klucz InChI
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Reagent for the kinetic acetonation of carbohydrates
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-20.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E. Fanton et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 4057-4057 (1981)
Junya Ito et al.
Journal of chromatography. A, 1386, 53-61 (2015-02-18)
Increasing evidence suggests that phospholipid peroxidation plays important roles in the pathogenesis of various diseases, such as atherosclerosis. With regard to the biochemical processes that initiate phospholipid peroxidation in vivo, enzymatic conversion of phosphatidylcholine to phosphatidylcholine hydroperoxide (PCOOH) by lipoxygenase