Merck
591963
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,2-trifluoroethyl methacrylate)
Synonim(y):
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate polymer
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF3)]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.42 (lit.)
lepkość
12.6 cP, 1 % in methylene chloride
mp
50-52 °C (lit.)
temp. przejścia
Tg 69 °C(lit.)
rozpuszczalność
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-4(2)5(10)11-3-6(7,8)9/h1,3H2,2H3
Klucz InChI
QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)