Merck
591653
Sigma-Aldrich
Methyl (3S)-(+)-3-(methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropionate
98%
Synonim(y):
Methyl (3S)-(+)-3-(methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropanoate
Wybierz wielkość
1 G
3970,00 zł
3970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
3970,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
3970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +36°, c = 1% in chloroform
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
89-93 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenyl
ciąg SMILES
COC(=O)C[C@@H](c1ccccc1)c2cn(C)c3ccccc23
InChI
1S/C19H19NO2/c1-20-13-17(15-10-6-7-11-18(15)20)16(12-19(21)22-2)14-8-4-3-5-9-14/h3-11,13,16H,12H2,1-2H3/t16-/m0/s1
Klucz InChI
NFIUVSIKIXOXQK-INIZCTEOSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)