Merck
591262
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethyl isothiocyanate
97%
Synonim(y):
(Cyclohexylmethyl) isothiocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11CH2NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5340 (lit.)
tw
222-223 °C (lit.)
gęstość
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=C=NCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H13NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2
Klucz InChI
RYBJNWIQNLZNPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)