Merck
590886
Sigma-Aldrich
Phenethyl-1,2-13C2-amine
99 atom % 13C
Synonim(y):
Benzenoetanamina-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513CH213CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
197-200 °C (lit.)
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
N[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6+1,7+1
Klucz InChI
BHHGXPLMPWCGHP-AKZCFXPHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)