Merck
590088
Sigma-Aldrich
Sodium metavanadate
anhydrous, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Sodium (meta)vanadate, Sodium trioxovanadate, Sodium vanadate(V), Sodium vanadium oxide, Sodium vanadium trioxide
Wybierz wielkość
5 G
144,00 zł
25 G
409,00 zł
100 G
1290,00 zł
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
144,00 zł
25 G
409,00 zł
100 G
1290,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaVO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
przydatność reakcji
core: vanadium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Na+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/Na.3O.V/q+1;;;-1;
Klucz InChI
CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Sodium metavanadate has been used as vanadium source in the microbial culture media to study vanadium reduction by mesophilic and thermophilic methanogens.[1]
  • It can be used as a precursor in the preparation of vanadium pentoxide (V2O5) coated carbon nanotubes.[2]
  • It is also used to synthesize corrosion-inhibitive additives for organic coatings.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of metal oxide nanorods using carbon nanotubes as templates.
Satishkumar B C, et al.
Journal of Materials Chemistry, 10(9), 2115-2119 (2000)
Active corrosion protection and corrosion sensing in chromate-free organic coatings.
Buchheit R G, et al.
Progress in Organic Coatings, 47(3-4), 47(3-474) (2003)
Microbial reduction and precipitation of vanadium by mesophilic and thermophilic methanogens.
Zhang J, et al.
Chemical Geology , 370, 29-39 (2014)
Gwendolyn Moise et al.
Biochemistry, 54(42), 6490-6500 (2015-10-08)
Catalysis in protein tyrosine phosphatases (PTPs) involves movement of a protein loop called the WPD loop that brings a conserved aspartic acid into the active site to function as a general acid. Mutation of the tryptophan in the WPD loop
Oluwaseun Mustapha et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 38(1), 98-111 (2014-06-14)
Vanadium exposure has been known to lead to lipid peroxidation, demyelination and oligodendrocytes depletion. We investigated behaviour and glial reactions in juvenile mice after early neonatal exposure to vanadium, and examined the direct effects of vanadium in oligodendrocyte progenitor cultures
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf