Merck
589128
Sigma-Aldrich
2-Ethylacrylic acid
contains 150 ppm BHT as inhibitor, 98%
Synonim(y):
Kwas 2-etylopropenowy, Kwas 2-metylenobutanowy, Kwas 2-metylenomasłowy
Wybierz wielkość
250 MG
1500,00 zł
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1500,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(C2H5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
zawiera
150 ppm BHT as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
gęstość
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C([H])=C(\CC)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
WROUWQQRXUBECT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
O A Mamer et al.
The Biochemical journal, 160(3), 417-426 (1976-12-15)
1. Normal human urine contains small amounts (less than 4 mg/g of creatinine) of 2-ethylhydracrylic acid, formed, we believe, by a previously undisclosed endogenous catabolic pathway for the oxidation of a newly described series of R metabolites of isoleucine. 2.