Key Documents
588849
trans-4-(tert-Butyldimethylsiloxy)-1-buten-1-ylboronic acid pinacol ester
95%
Synonim(y):
trans-2-[4-(tert-butyldimethylsilyloxy)-1-buten-1-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4470 (lit.)
tw
297-298 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C16H33BO3Si/c1-14(2,3)21(8,9)18-13-11-10-12-17-19-15(4,5)16(6,7)20-17/h10,12H,11,13H2,1-9H3/b12-10+
Klucz InChI
ODTSJDLTXNDTBB-ZRDIBKRKSA-N
Zastosowanie
- In the catalyst-free Zweifel olefination of alkenyl boronic esters using triorganocerium reagents.
- In the study of carbosulfenylation reactions of alkenylboronates.
- To prepare chiral tris(boronates), which are important building blocks for preparing synthetically challenging compounds.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves