Merck
588520
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
98% (CP)
Wybierz wielkość
1 G
409,00 zł
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
409,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH≡CC6H3(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
44-48 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(OC)cc(c1)C#C
InChI
1S/C10H10O2/c1-4-8-5-9(11-2)7-10(6-8)12-3/h1,5-7H,2-3H3
Klucz InChI
HUSBBWQIJMRKLI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1